Principaux documents
Z532142
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Standard manifold, positions, 4
1 EA
771.00 CHF
771.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
1 EA
771.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
771.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Caractéristiques
positions 4
Longueur
400 mm
Catégories apparentées
Description générale
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC