Principaux documents
Z248207
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 210, temperature -50-200 °C
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
120 V AC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Caractéristiques
thermocouple type K
for mantles upto 5 L
Fabricant/nom de marque
Model 210
Plage de mesure de la température
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Description générale
Without timer.
Informations légales
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.