Principaux documents
Z740554
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 5 mL, ungraduated
12 EA
79.00 CHF
79.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
12 EA
79.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
79.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
5 mL
Description générale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC