Principaux documents
Z231967
Duran® beakers
capacity 150 mL, Tall form
Synonyme(s) :
211162906
10 EA
67.70 CHF
67.70 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
10 EA
67.70 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
67.70 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
graduations
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
H × D.E.
95 mm × 54 mm
Capacité
150 mL
Description générale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences