Principaux documents
Z232017
Duran® beakers
capacity 1,000 mL, Tall form
Synonyme(s) :
211165406
10 EA
169.00 CHF
169.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
10 EA
169.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
169.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
graduations
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
H × D.E.
180 mm × 95 mm
Capacité
1,000 mL
Description générale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences