Principaux documents
Z202312
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 29/15
1 EA
54.50 CHF
54.50 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
1 EA
54.50 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.35
54.50 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Matériaux
stainless steel
Joint
joint: SJ29/15
Description générale
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.