Principaux documents
W236128
Sigma-Aldrich
δ-Décalactone
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(±)-5-Décanolide, δ-Décanolactone, (±)-δ-Pentyl-δ-valérolactone, (±)-6-Pentyltétrahydro-2H-pyran-2-one, Acide 5-hydroxydécanoïque δ-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
2361
Beilstein:
117520
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
621
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.007
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence:
follows IFRA guidelines
Allergène alimentaire:
no known allergens
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
Pf
−27 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
δLa δ-décalactone est le principal arôme présent dans le lait écrémé en poudre et dans le lait entier évaporé et séché. Il serait responsable du goût anormal de noix de coco dans les produits laitiers contenant des matières grasses.
Produit présent naturellement dans : les cerises, le vin blanc, les mangues, le manioc, les mûres et les prunes fraîches.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Aroma-active components of nonfat dry milk
Karagul-Yuceer Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), 2948-2953 (2001)
The Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. II. Demonstration of ?-Decalactone in Dried Cream, Dry Whole Milk, and Evaporated Milk1.
Keeney PG & Patton S.
The Journal of Dairy Research, 39(8), 1114-1119 (1956)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (1996)
Gas Chromatographic Analysis of Flavor in Processed Milks1, 2.
Patton S.
The Journal of Dairy Research, 44(2), 207-214 (1961)