Principaux documents
Z169595
Supelco
Lampe UV pour Spectroline® série E
output4 W, AC/DC input 115 V AC
Synonyme(s) :
Analytical UV Illumination System
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Larg. × L × H
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
Sortie
4 W
Description générale
Peut être employée seule (portative) ou dans les coffrets de visualisation décrits ci-dessus. Les lampes possèdent un tube onde longue (365nm) et un tube onde courte (254nm). Les unités 230V sont CE.
Informations légales
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Protocoles
Questions
  1. Does this UV lamp have both short and long wavelength for visualizing TLC plates? 254nm and 365 nm?
    1 answer
    1. The Spectroline® E-Series UV lamp (Z169595-1EA) has one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube.