Principaux documents
Z118141
Sigma-Aldrich
Straight septum-inlet adapter
inlet I.D. 6 mm, brass
2 EA
41.10 CHF
41.10 CHF
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
Changer de vue
2 EA
41.10 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.43
41.10 CHF
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
Matériaux
brass
D.I. de l'entrée
6 mm
Description générale
1/4 in. NPTM × inlet 6 mm I.D. adapters require septa Z565687 or Z565695.
1/4 in. NPTM × inlet 13.9 mm I.D. adapters require septa Z124591 or Z167282
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.