256943
Ethylaluminum sesquichloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/3C2H5.2Al.3ClH/c3*1-2;;;;;/h3*1H2,2H3;;;3*1H/q;;;+1;+2;;;/p-3
Clé InChI
LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informations légales
Adaptateur d'entrée à septum
En option
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter