Principaux documents
Z111538
Polystyrene vial for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
L 2 in.
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Disponibilité
not available in EU
Longueur
2 in.
Capacité
1.0 mL
Diamètre
1/2 in.
Description générale
With PE slip-on cap. For mulling with mineral oil. Use with Plexiglas® ball pestles, order separately.
Informations légales
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn