Principaux documents
WHA9916-1302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.2 μm, pack of 100 ea
Synonyme(s) :
13 mm syringe filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyethersulfone membrane
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
9916-1302
Diamètre
13 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Caractéristiques et avantages
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Autres remarques
Suitable for volumes of 10 mL or less
Informations légales
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva