W519103
Methyl formate
≥95%
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide formique
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
23 %
Indice de réfraction
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
32-34 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; plum
Chaîne SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves