Principaux documents
W415901
Sigma-Aldrich
2-Methoxythiophenol
≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.20
Numéro FEMA:
4159
Beilstein:
2042178
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.139
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
pb
99 °C/8 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
Densité
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; spicy; smoky
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Methoxythiophenol is a sulfur-containing compound that can be used as a flavoring agent.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Acute toxicity of thioguaiacol and of versalide in rodents.
K R Butterworth et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 753-755 (1981-12-01)