Documents
W315818
Sigma-Aldrich
2-Furanmethanethiol formate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Furfuryl thiol formate, S-(furan-2-ylmethyl) methanethioate, S-furfuryl thioformate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro FEMA:
3158
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11770
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.051
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5444 (lit.)
Point d'ébullition
66 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)SCc1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-5-9-4-6-2-1-3-8-6/h1-3,5H,4H2
Clé InChI
GFAOAYJTEVHTLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural occurrence: Cooked chicken.
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-furanmethanethiol formate, CAS Registry Number 59020-90-5.: This study, published in Food and Chemical Toxicology, provides a comprehensive safety assessment of 2-furanmethanethiol formate, a fragrance ingredient. The research includes evaluations of its toxicological profile, exposure levels, and potential risks, ensuring its safe use in consumer products. This assessment is crucial for regulatory compliance and formulation safety in the fragrance industry (Api et al., 2020).
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%. Notes reminiscent of vinegar and rum.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)