Principaux documents
W395500
Sigma-Aldrich
3-Nonen-2-one solution
10% in ethanol, natural (US), FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.22
Numéro FEMA:
3955
Conseil de l'Europe Nº :
11163
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.188
Qualité
FG
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Concentration
10% in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.370
Densité
0.810 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; green; mushroom; musty; spicy; vegetable; nutty
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C9H16O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Clé InChI
HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Description générale
Natural occurence(neat): Asparagus, chicken, crayfish, mushroom, oats, soybeans, apricot and beef [1]
Application
The powerful earthy, fatty notes of this material will enhance mushroom, vegetable flavors like cucumber and cultured dairy flavors like sour cream, yogurt and kefir. It should also be considered to enlarge the ketone complex in Brie, Gorgonzola, Camembert and other mold-ripened cheese flavors.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 10%[1]
Taste at 1-5ppm[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F
Point d'éclair (°C)
16 °C
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(2), 49-49 (2014)