Principaux documents
W376418
Sigma-Aldrich
Menthalactone
≥99%
Synonyme(s) :
mint lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro Beilstein :
1343029
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.036
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Pureté
≥99%
Activité optique
[α]20/D −35°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
Point d'ébullition
87-89 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
Chaîne SMILES 
CC1CC=C2C(C)C(=O)OC2C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)10(11)12-9(8)5-6/h4,6-7,9H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
NOSVNHVKMHWUAI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Menthalactone occurs naturally in mint. It may be contributing to its analgesic activity.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 10%
Taste at 20 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Peppermint and penny royal oil, Mentha arvensis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Menthalactone, a new analgesic from Mentha cordifolia Opiz. leaves.
Villase?or IM & Sanchez AC.
Zeitschrift fur Naturforschung C, 64(11-12), 809-812 (2009)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 48-48 (2005)