Principaux documents
W376177
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one
natural (US), ≥97%, mixture of isomers, FG
Synonyme(s) :
Filbertone, Hazelnut ketone
5 G
239.00 CHF
25 G
422.00 CHF
100 G
1 300.00 CHF
239.00 CHF
Date d'expédition estimée le03 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
239.00 CHF
25 G
422.00 CHF
100 G
1 300.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro FEMA:
3761
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
07.139
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
hazelnut; nutty
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Source biologique:
botanical
Agence:
follows IFRA guidelines
Allergène alimentaire:
no known allergens
239.00 CHF
Date d'expédition estimée le03 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
hazelnut; nutty
Chaîne SMILES 
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
Clé InChI
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup