Principaux documents
W376109
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one solution
natural, 10 wt. % in ethanol, FG
Synonyme(s) :
Hazelnut Ketone
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)COCH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro FEMA:
3761
Conseil de l'Europe Nº :
2085
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.139
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentration
10 wt. % in ethanol
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; green; hazelnut; earthy
Chaîne SMILES 
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
Clé InChI
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Catégories apparentées
Description générale
5-methyl-2-hepten-4-one (Filbertone) is one of the key aroma components in hazelnuts . It has a sweet, nutty, and slightly roasted aroma characteristic of hazelnuts [1]. In the food industry, filbertone is often used as a flavoring agent to simulate hazelnut flavor in various food products, including chocolate [2].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C
Comparison of natural and roasted Turkish tombul hazelnut (Corylus avellana L.) volatiles and flavor by DHA/GC/MS and descriptive sensory analysis
Alasalvar C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(7), 5067-5072 (2003)
Effect of in vitro digestion and fermentation on antioxidant capacity of weight loss foods and Maillard reaction products content
Perez-Burillo, S, et al.
Food Research International, 166, 112616-112616 (2023)