Principaux documents
W372005
Sigma-Aldrich
cis-2-Nonen-1-ol
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro FEMA:
3720
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10292
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.112
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥97%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
96 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cucumber; fatty; green
Chaîne SMILES 
[H]\C(CO)=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7-
Clé InChI
NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves