W346500
cis-6-Nonen-1-ol
≥95%, FG
Synonyme(s) :
(Z)-6-Nonen-1-ol
60.20 CHF
About This Item
60.20 CHF
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
115 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; green; melon; waxy
Chaîne SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCCCCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, cis-6-nonen-1-ol, CAS Registry Number 35854-86-5.: This safety assessment evaluates the use of cis-6-nonen-1-ol in fragrances, ensuring its safety for consumer use. The study underscores the compound′s potential applications in the fragrance industry, emphasizing its non-toxic nature and suitability for various consumer products (Api et al., 2017).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup