Principaux documents
W368401
Sigma-Aldrich
L-Glutamine
Synonyme(s) :
5-Amide d’acide L-glutamique, Acide (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque, Lévoglutamide
W368401-SAMPLE
58.50 CHF
1 KG
398.00 CHF
58.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W368401-SAMPLE
58.50 CHF
1 KG
398.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro FEMA:
3684
Beilstein:
1723797
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
17.007
Nomenclature NACRES :
NA.21
58.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Activité optique
[α]/D 29 to 33°, c = 2% in 1 M HCl
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: very soluble 14.6 g/L (completely)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
milk
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
La L-glutamine est un acide aminé essentiel qui sert d′importante source d′énergie aux cellules en culture et constitue un composant crucial des milieux de culture. La L-glutamine est très stable sous forme de poudre sèche ou de solution congelée. Elle se dégrade toutefois assez rapidement dans les milieux liquides et les solutions mères. L′atteinte de performances cellulaires optimales nécessite généralement l′ajout d′un supplément en L-glutamine au milieu avant utilisation.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly
Lisa A Reynolds et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2984-2993 (2014-08-13)
Helminth parasites remain one of the most common causes of infections worldwide, yet little is still known about the immune signaling pathways that control their expulsion. C57BL/6 mice are chronically susceptible to infection with the gastrointestinal helminth parasite Heligmosomoides polygyrus.
Pelin Sahlén et al.
Genome biology, 16, 156-156 (2015-08-28)
Although the locations of promoters and enhancers have been identified in several cell types, we still have limited information on their connectivity. We developed HiCap, which combines a 4-cutter restriction enzyme Hi-C with sequence capture of promoter regions. Applying the
Ilario Fulco et al.
Lancet (London, England), 384(9940), 337-346 (2014-04-15)
Autologous native cartilage from the nasal septum, ear, or rib is the standard material for surgical reconstruction of the nasal alar lobule after two-layer excision of non-melanoma skin cancer. We assessed whether engineered autologous cartilage grafts allow safe and functional
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
    1 answer
    1. Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.