Principaux documents
W339709
Sigma-Aldrich
Furfuryl pentanoate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-Furfuryl pentanoate, Furfuryl valerate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro FEMA:
3397
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10647
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.068
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
82-83 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-6-10(11)13-8-9-5-4-7-12-9/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
Clé InChI
HRYAVTBTUKVHBU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup