Documents
W323802
Sigma-Aldrich
2,2′-(Thiodimethylene)difuran
≥98%
Synonyme(s) :
Furfuryl sulfide, Difurfuryl monosulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro FEMA:
3238
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11438
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.056
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.556 (lit.)
Point d'ébullition
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
29-34 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; meaty; earthy; roasted
Chaîne SMILES 
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Clé InChI
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 2.5 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Coffee.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)