W326607
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
≥98%, FG
Synonyme(s) :
3-Thiophanone, Tetrahydrothiophen-3-one
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
175 °C (lit.)
Densité
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
garlic; meaty; alliaceous; vegetable
Chaîne SMILES
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Clé InChI
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter