Principaux documents
W257605
Sigma-Aldrich
Hexyl propionate
≥97%, FG
W257605-SAMPLE-K
60.20 CHF
1 KG
118.00 CHF
20 KG
882.00 CHF
60.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W257605-SAMPLE-K
60.20 CHF
1 KG
118.00 CHF
20 KG
882.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
2576
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
420
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.139
Nomenclature NACRES :
NA.21
60.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; musty; fruity; pear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
GOKKOFHHJFGZHW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage