W254703
Heptyl acetate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
n-Heptyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
5.5 (vs air)
Pression de vapeur
12 mmHg ( 73 °C)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
192-193 °C (lit.)
Pf
−50.2 (lit.)
Densité
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; waxy; citrus; woody; wine-like
Chaîne SMILES
CCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2