T82201
Triphenylborane
powder, <2% H2O
Synonyme(s) :
Triphenylborine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
solid
Impuretés
<2% H2O
Point d'ébullition
203 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
145 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.