Principaux documents
T332909
1,4-DIMETHYL-2-(4-METHYLBENZYL)BENZENE
AldrichCPR
T332909-1G
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T332909-1G
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.32
Numéro MDL:
132.00 CHF