Principaux documents
T315486
PHENYL(4-PIPERIDINYL)METHANONE
AldrichCPR
T315486-1MG
168.00 CHF
168.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025
Changer de vue
T315486-1MG
168.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.26
Numéro MDL:
168.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025