Documents
639079
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH2)2C=CCH3BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
173-178 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C(\C)B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h7-8H,1-3H3
Clé InChI
ONHWZTRGTFWBIX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of 8-alkenylboronpyrromethene dyes
  • Addition reactions with N-methyliminodiacetic acid or aromatic, heteroaromatic or aliphatic aldehydes
  • Arylation of methyl o-formylbenzoates
  • Synthesis of tert-butanesulfinyl α-branched allylic amines
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable