Principaux documents
T278297
(2E)-3-(TRIMETHYLSILYL)-2-PROPEN-1-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H14OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.264
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.