Principaux documents
T176028
THIEPINE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.178
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.