Documents
307580
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
66 °C/60 mmHg (lit.)
Pf
−71 °C (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
The decomposition of isobutyl propionate (IBP) and ester exchange of IBP with acetic acid was studied.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Catalysis by heteropoly compounds. XXII. Reactions of esters and esterification catalyzed by heteropolyacids in a homogeneous liquid-phase effects of the central atom of heteropolyanions having tungsten as the addenda atom.
J. Catal., 143(2), 437-448 (1993)