Principaux documents
T165824
4-CYCLOHEPTENE-1-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.184
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.