Principaux documents
T153893
3-(BROMOMETHYL)PHENANTHRENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.159
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.