Principaux documents
T120480
2-CHLORO-N-(2-((2-CHLOROBENZOYL)AMINO)-4-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
T120480-100MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T120480-100MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H13Cl2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.25
Numéro MDL:
34.40 CHF