Principaux documents
S998974
2-(4-NITRO-PHENYL)-1H-IMIDAZO(4,5-B)PHENAZINE
AldrichCPR
S998974-25MG
83.90 CHF
83.90 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S998974-25MG
83.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C19H11N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.332
Numéro MDL:
83.90 CHF