Principaux documents
S943045
5-BROMO-1,2,3-TRICHLOROBENZENE
AldrichCPR
S943045-50MG
211.00 CHF
211.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S943045-50MG
211.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H2BrCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.346
Numéro MDL:
211.00 CHF