Principaux documents
S942472
1,3-DIMETHYL-5-(2-THENYLIDENE)BARBITURIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.278
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.