Principaux documents
S920134
2,4,6-TRIMETHYLPYRYLIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
S920134-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S920134-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H11BF4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.981
Numéro MDL:
191.00 CHF