Documents
439312
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium tetrafluoroborate
≥95%
Synonyme(s) :
1-Fluoro-sym-collidinium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11BF5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: Fluorinations
Pf
213-217 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.BF4/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)5/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
RRNLYYDDEUOXBB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Aryl trifluoromethylation reactions
A source of electrophilic fluorine, used recently in the synthesis of fluoroazulenes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69, 1645-1645 (1996)