Principaux documents
S864285
HEXACHLOROCYCLOPROPANE
AldrichCPR
S864285-50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S864285-50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C3Cl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.751
Numéro MDL:
132.00 CHF