293458
Pentachlorocyclopropane
technical grade, 90%
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.5169 (lit.)
pb
55-56 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
ClC1C(Cl)(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3HCl5/c4-1-2(5,6)3(1,7)8/h1H
Clé InChI
IACJMSLMMMSESC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter