Principaux documents
S852236
2-BROMO-5-NORBORNENE-2,3-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
S852236-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S852236-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H7BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.058
Numéro MDL:
34.40 CHF