Documents
P64405
Sigma-Aldrich
2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride
97%
Synonyme(s) :
Quinolinic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.10
Numéro Beilstein :
125111
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
137-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)c2ncccc12
InChI
1S/C7H3NO3/c9-6-4-2-1-3-8-5(4)7(10)11-6/h1-3H
Clé InChI
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3