Principaux documents
S825794
4-NITROBENZYL 4-NITROBENZOATE
AldrichCPR
50MG
174.00 CHF
174.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.246
Numéro MDL:
174.00 CHF