Principaux documents
S815942
1-BROMO-2,4-DIMETHYL-3-NITROBENZENE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H8BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.062
Numéro MDL:
34.40 CHF