Documents
326135
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
In(NO3)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.83 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Clé InChI
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Application
Indium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor to synthesize indium oxide nanomaterials.
It can also be used toprepare Pd-based bimetallic catalysts for nitrate reduction.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.