Principaux documents
S749311
3,5-DINITRO-4-METHYLANILINE
AldrichCPR
S749311-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Changer de vue
S749311-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H7N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.152
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025